Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Neuseeland
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15505319
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
One Shot
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format unitSize
15505319 50 mL One Shot 50 Milliliter
15515319 10 x 50 mL One Shot 10 Stück
11548836 500 mL Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15505319 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3160901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Design beseitigt die Notwendigkeit von Aliquot und das damit verbundene Risiko von Kontamination und Variabilität. Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 10 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
  • Das Flaschendesign macht Aliquot und die damit verbundene Variabilität überflüssig. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
  • Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
  • Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
  • Serum-Kategorie: Premium (sicher)
  • Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Beschreibung Fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™-Format, Neuseeland.
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Endotoxin-Konzentration ≤5 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤30 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für In-vitro-Diagnostik.