Learn More
Gibco™ Blasticidin S HCl (10 mg/ml)
Artikelnummer. p-4918399
Click to view available options
Menge:
20 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12172530
Marke: Gibco™ A1113903
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 50 bis 100 μg/ml
Blasticidin S ist ein Nukleosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces griseochromogenes isoliert wird. Es ist ein starker Hemmer der Proteinsynthese in pro- und eukaryotischen Zellen. Blasticidin S wirkt schnell durch die Hemmung der Bildung von Peptidbindungen durch das Ribosom.
  • Wird für die Prävention der Kontamination von Zellkulturen verwendet
  • Die empfohlene Arbeitskonzentration liegt je nach Zelllinie zwischen 1 und 20 µg/ml
  • Wird als Lösung mit 10 mg/ml in 20 mM HEPES geliefert (pH 7,2 bis 7,5)
  • Lieferung in 10 Fläschchen mit jeweils 1 ml.
  • Resistenz wird durch die Expression von einem der beiden Blasticidin SDeaminase-Gene ausgedrückt: BSD oder bsr
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C (vor Licht schützen)
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 9 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Konzentration 10 mg/mL
Kulturtyp Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven HEPES
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S HCL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Blasticidin S HCL