Learn More
Gibco™ Gurr Puffertabletten
Artikelnummer. 10656143 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tabletten
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10656143 50 Tabletten 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10656143 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 10582013
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine praktische Methode zur Zubereitung eines Phosphatpuffers mit pH 6,8 für die Verdünnung von Giemsa-Farbstoff
  • Wird bei der G-Bandung von Chromosomen für zytogenetische Analysen verwendet
  • Eine Puffertablette zu 100 ml destilliertem Wasser hinzugeben und rühren, bis sich die Tablette aufgelöst hat.
  • Packungsgröße: 50 Tabletten
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 15 – 30 °C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Form Pulver
Produkttyp Gurr-Puffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klinische und translationale Forschung
pH 6,8
Menge 50 Tabletten
Versandbedingung Raumtemperatur
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.