Learn More
Gibco™ HEPES (Ultra Pure)
Artikelnummer. 10115074 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10115074 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10115074 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11344041
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein zwitterionisches organisches chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien verwendet wird
  • Formuliert mit 11 g pro Liter Wasser
  • Die Zugabe von 10 bis 25 mM HEPES-Puffer sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Manipulationsperioden außerhalb des CO2-Inkubators befindet
  • Pufferlösung für viele Zellkultursysteme, da sie membranundurchlässig ist
  • Begrenzte Auswirkung auf biochemische Reaktionen
  • Chemisch und enzymatisch beständig
  • Geringe Absorption von sichtbarem und UV-Licht
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:15–30 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur:24 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Form Pulver
Produkttyp HEPES-Puffer
pH 6,8 bis 8,2
Menge 1 kg
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.