Learn More
Gibco™ HT-Supplement (100x)
Artikelnummer. 11530386 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11530386 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530386 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11067030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.75 €
    51.65 € / 50 Milliliter
    Sparen 5.10 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein mit HT supplementiertes Medium ist geeignet, um nach einer Selektion die Auswirkungen von Resten von intrazellulärem Aminopterin zu neutralisieren.
  • Flüssiges Gemisch aus Natriumhypoxanthin (10 mM) und Thymidin (1,6 mM)
  • Sobald die de-novo-Biosynthese für Nukleoside wiederhergestellt ist, kann die Gabe des HT-Supplements eingestellt werden
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Konzentration 100 X
Form Flüssig
Produkttyp HT-Supplement
Sterilität Steril gefiltert
Menge 50 ml
Versandbedingung Raumtemperatur