Learn More
Gibco™ MEM Vitaminlösung (100x)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15430554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430554 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15430554 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11120052
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wird als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien zum Erhöhen von Zellwachstum und Zellviabilität verwendet
  • Enthält die 100fache Menge der Vitamine, die in Standard-MEM vorkommen
  • Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit
Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Konzentration 100 X
Form Flüssig
Produkttyp Vitamin-Supplement
Sterilität Steril gefiltert
pH 5,4 bis 7,7
Menge 100 ml
Versandbedingung Trockeneis
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.