Learn More
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Artikelnummer. 12519079 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
10 x 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12519079 10 x 10 ml 100 Milliliter
12664735 10 ml 1 Stück
15400604 10 x 10 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12519079 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 15750078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 €
    650.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 41.35 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpurea extrahiert wurde
  • Gentamicin-Sulfat ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpurea extrahiert wurde
  • Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Protein-Synthese und zum anschließenden Absterben anfälliger Bakterien führt
  • Gibco™ Gentamicin ist wirksam gegen eine Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien und wird für die Prävention einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet
  • Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,5 und 50 µg/ml
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gentamicin
Physikalische Form Flüssigkeit
Steril gefiltert Yes
Konzentration 50 mg/mL
Menge 10 x 10 ml
Validierte Anwendung Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Versandbedingung Raumtemperatur