Learn More
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
Beschreibung
- Gentamicin-Sulfat ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Pilz Micromonospora purpurea extrahiert wurde
- Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Protein-Synthese und zum anschließenden Absterben anfälliger Bakterien führt
- Gibco™ Gentamicin ist wirksam gegen eine Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien und wird für die Prävention einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet
- Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,5 und 50 µg/ml
- Bei 15 – 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gentamicin |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Steril gefiltert | Yes |
| Konzentration | 50 mg/mL |
| Menge | 10 x 10 ml |
| Validierte Anwendung | Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |