Learn More
Gibco™ Soja-Trypsin-Inhibitor, Pulver
Artikelnummer. 10684033 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10684033 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10684033 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 17075029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    144.65 € / 1 Gramm
    Sparen 9.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Trypsin, gehemmt in einem molaren Verhältnis von 1:1, sowie Chymotrypsin und Plasmin in geringerem Umfang
Hemmt auch andere Serinproteasen. Hat eine Aktivität von über 7.000 BAEE-Einheiten pro mg. Eine Stammlösung von 0,5 mg/ml Soja-Trypsin-Inhibitor sollte durch Auflösung des unsterilen Pulvers in 0,01 M Boratpuffer oder Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) ohne Calcium und Magnesium zubereitet werden. Die Stammlösung kann dann filtersterilisiert und bis zu einer Woche bei 2 bis 8 °C gelagert werden.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -30 °C
Versandbedingungen: gefroren
Zelltyp Säugetierzellen
Form Gefroren, Pulver
Produkttyp Trypsin-Inhibitor
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium
Menge 1 g
Versandbedingung Trockeneis