Learn More
Gibco™ Neurobasal™ Plus Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15886451
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15886451 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15886451
Marke: Gibco™ A3582901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das neuronale Basalmedium Neurobasal Plus weist bei Verwendung mit B-27 Plus Supplement die höchsten In-vitro-Überlebensraten bei primären von Mensch- und Nagetierstammzellen stammenden Neuronen auf. Neurobasal Plus Medium verfügt über eine optimierte Formulierung, einen verbesserten Fertigungsprozess und eine strengere Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Endprodukten. Diese Verbesserungen ermöglichen im Vergleich zu anderen neuronalen Zellkultur-Mediensystemen die derzeit höchste Überlebensrate neuronaler Zellen sowie eine verbesserte elektrophysiologische Aktivität funktionelle Reife.
Neurobasal Plus Medium bietet in Kombination mit B-27 Plus Supplement:
  • Mindestens 50 % höhere Überlebensrate der primären Rattenneuronen im Vergleich zum klassischen Neurobasal Medium und B-27 Supplement
  • Höchste Überlebensrate von Neuronen aus primären Ratten-, Mäusen- und Humanstammzellen im Vergleich zu anderen handelsüblichen neuronalen Mediensystemen ohne Serum
  • Verbesserte elektrophysiologische Aktivität und Reife— einheitlichere, stabilere und synchronisierte Spontanaktivität bei primären Nagetierneuronen nach 10 Tagen im Vergleich zum BrainPhys™ Neuronenmedium
  • Beschleunigt den Neuritauswuchs, und steigert die Anzahl der synaptisch positiven Puncta
Neurobasal Plus Medium ist als 500 ml-Basalmedium erhältlich und kann andere neuronale Zellkulturmedien wie das klassische Neurobasal Medium nahtlos ersetzen. Das B-27 Plus Kultursystem für Neuronen, bestehend aus B-27 Plus Supplement und Neurobasal Plus Medium kann auch käuflich erworben werden und ist eine praktische und hochwertige Komplettlösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp Neurobasal Medium
Mit Additiven Phenolrot
Produktlinie Neurobasal
Menge 500 ml
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Getestet auf Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Neuronale Zellkultur