Learn More
Gibco™ Kaninchenserum
Artikelnummer. 11550516 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11550516 100 mL 100 Milliliter
11560516 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11550516 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 16120099
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Standard (sterilfiltriert)
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
  • Alter: 6 Monate oder weniger
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rabbit
Age max. 6 Monate
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Produkttyp Kaninchenserum
Menge 100 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Produktlinie Gibco
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zur Verwendung für In-vitro-Diagnosen