Learn More
Gibco™ Sf21 cells in Sf-900™ II SFM
Artikelnummer. 10686103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10686103 1,5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Artikelnummer. 10686103 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11497013
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Für die Isolierung und Propagierung rekombinanter baculoviraler Bestände und rekombinanter Proteine
Gibco Sf21-Zellen sind an serumfreie Suspensionskultur in Gibco Sf-900™ II SFM angepasst. Dies spart in bedeutendem Maße Zeit und Kosten im Zusammenhang mit der Anpassung von Kulturen.
  • Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
  • Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
  • Dokumentierte Abstammung von einer Masterzellbank mit niedriger Zellpassage
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Bioproduktion, Zellkultur, Proteinproduktion auf hohem Niveau in Insektenzellen, Insektenzellkultur, Insekten-Expression, Insekten-Expressions-Zelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: Flüssigstickstoff (Dampfphase)
Versandbedingungen: gefroren
Zelllinie Sf21.
Zelltyp Insektenzelle
Spezies S. frugiperda
Medienempfehlung SF-900 II SFM (Serumfreie Medien)
Produkttyp Insektenzellen
Menge 1,5 ml
Versandbedingung Trockeneis