Learn More
Gibco™ Streptomyzin-Sulfat
Beschreibung
Streptomycin-Sulfat wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt. Streptomycin-Sulfat ist hochwirksam gegen gramnegative Bakterien und hat eine gewisse Aktivität gegen grampositive Bakterien.
- Erhältlich als Pulver mit 100 g
- Wird allein oder in Kombination mit Penicillin zur Verhinderung bakterieller Kontamination von Zellkulturen verwendet
- Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 50 und 100 μg/ml.
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
| Konzentration | 50 bis 100 μg/ml |
| Kulturtyp | Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auswahl der Bakterien |
| Menge | 100 g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.