Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Artikelnummer. 10680745 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10680745 5 l 1 Stück
10679234 10 l 1 Stück
11390872 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10680745 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 10902161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 €
    486.65 € / 5 Liter
    Sparen 15.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für die großangelegte Produktion rekombinanter Proteine, die mit dem Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS) exprimiert werden
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Insektenzellkulturmedium, das für das Wachstum und die Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21)-Zellen optimiert ist. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
  • Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
  • Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
  • Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
  • Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Sf21, Sf9
Zelltyp Insektenzelle
Klassifikation Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei
Form Flüssig
Produkttyp Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen
Serum Level Serumfrei
Mit Additiven Glutamin
Produktlinie Gibco, Sf-900, SynerGy
Menge 5 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum