Learn More
Gibco™ Viral Production Cells
Artikelnummer. p-7113084
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
6 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15967871 1 mL 1 Milliliter
17193119 6 x 1 mL 6 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15967871
Marke: Gibco™ A35347
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Viral Production Cells are a derivative of the HEK 293F cell line and are a core component of the LV-MAX Lentiviral Production System.
Gibco Viral Production Cells are a derivative of the HEK 293F cell line and are a core component of the LV-MAX Lentiviral Production System (Cat. No. A35684). Viral Production Cells have been adapted to a special chemically-defined, serum-free and protein-free LV-MAX Production Medium (A3583401). They are maintained in suspension culture and will grow to high density in LV-MAX Production Medium. Viral Production Cells are highly transfectable by LV-MAX Transfection reagent (A35348) and generate superior lentiviral production compared to polyethyleneimine (PEI)-based lentiviral production methods.
Gibco virale Produktionszellen sind ein klonales Derivat der HEK 293F-Zelllinie und ein Kernbestandteil des LV-MAX Lentiviral Produktionssystems. Virale Produktionszellen sind an ein spezielles chemisch definiertes, serumfreies und proteinfreies LV-MAX-Produktionsmedium angepasst. Sie werden in Suspensionskultur aufbewahrt und wachsen in LV-MAX-Produktionsmedium zu hoher Dichte an. Virale Produktionszellen sind durch LV-MAX-Transfektionsreagenz hochgradig transfizierbar und erzeugen im Vergleich zu Polyethylenimimin-basierten Methoden (PEI) der Lentivirus-Produktion eine höhere Ausbeute.
  • Suspensions-Kulturzellen ermöglichen Screening mit Hochdurchsatz-Screening oder Scale-up
  • Höhere Virusproduktionswerte als andere Suspensions-HEK-293-Zellen
  • Schnelles Zellwachstum und hohe Kulturviabilitäten
Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in LV-MAX Produktionsmedium und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen sollten direkt im LV-MAX-Produktionsmedium getaut werden.
Die Zellen werden in der Regel in Kolben auf einer Schüttelplattform in einem CO2-Inkubator mit hoher Luftfeuchtigkeit für Zellkulturen kultiviert. Die Kulturen sind jedoch im Volumen von 96 Deep-Well-Blöcken bis hin zu 2 l-Kolben und Bioreaktoren skalierbar. Die Lentivirus-Vektor-Ernte wird in der Regel zwei Tage nach der Transfektion durchgeführt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bis zur Verwendung in flüssigem Stickstoff lagern. Zellen nicht bei -80°C lagern.
Zelllinie Zelllinien für die Virusproduktion
Zelltyp Niere (Embroyonisch)
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Medienempfehlung LV-MAX™ Produktionsmedium
Anzahl Zellen 1 x 107
Produkttyp Virusproduktionszellen
Menge 1 mL
Versandbedingung Trockeneis
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.