Learn More
GIF Antibody (007), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604182 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18604182 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18604182 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290225H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.16 €
    605.85 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 81.31 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GIF Monoclonal specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Produkttyp Antibody
Produktlinie Novus