missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Gigantol

Artikelnummer. 16463956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16463956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16463956 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN2523

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Gigantol is a bibenzyl compound derived from several medicinal orchids. Giganto shows promising therapeutic potential against cancer cells. Gigantol is a novel inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 274.31 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 67884-30-4
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.79%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic)
Ziel Wnt
Menge 25 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.