Learn More
GIGYF2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16873285 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16873285 150 μL 150 Mikroliter
16883285 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16873285
Marke: Proteintech 247901AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Antigen GIGYF2
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.26 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GIGYF2
Gen-Zugriffsnummer Q6Y7W6
Gen-Alias GIGYF2, GYF2, KIAA0642, PARK11, PERQ2, PERQ3, TNRC15
Gensymbole GIGYF2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen GIGYF2 Fusion Protein Ag20329
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26058
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG