Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Schüsseln mit Griffen, 50 Spülgänge
Beschreibung
- Gilactiv™ wiederverwendbare Plastikschüssel, behandelt mit der exklusiven Sanitized™ Technologie, die die Oberfläche der Schüssel vor Viren und Bakterien schützt.
- Nachweislich antibakterielle und antivirale Wirksamkeit auf der Oberfläche der Schüssel (leer oder gefüllt) gegen ein breites Spektrum von Keimen, einschließlich des humanen Coronavirus HCoV-229E.
- Dieser Artikel enthält ein Biozidprodukt mit dem Wirkstoff: Silberphosphatglas.
- Tests, die von einem von der EU zugelassenen unabhängigen französischen Labor durchgeführt wurden, zeigten, dass 98,6 % des Virus nach einem Zeitraum von zwei Stunden abgetötet waren.
- Wählen Gilactiv™ verbesserter Schutz.
- Testergebnisse auf Anfrage erhältlich.
- Hervorragende Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung.
- Ideal für den Einsatz in Großküchen.
- Packung mit 10 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schüssel |
| Material | HDPE |
| Farbe | Blau |
| Durchmesser (metrisch) | 134 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Gewicht (metrisch) | 0.65 kg |