Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Teigbehälter
Artikelnummer. 17918611
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17918611 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17918611 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G179490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10 €
    21.21 € / 1 Stück
    Sparen 10.89 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gilactiv™ Der Teigbehälter wird mit dem exklusiven Sanitized™ Technologie, die die Oberfläche des Behälters vor Viren und Bakterien schützt.
  • Gilactiv™ 600 x 400 mm großer Teigaufbewahrungsbehälter, behandelt mit der exklusiven Sanitized™ Technologie, die die Oberfläche des Behälters vor Viren und Bakterien schützt.
  • Nachgewiesene antibakterielle und antivirale Wirksamkeit auf der Oberfläche des Behälters (leer oder gefüllt) gegen ein breites Spektrum von Keimen, einschließlich des humanen Coronavirus HCoV-229E.
  • Dieser Artikel enthält ein Biozidprodukt mit dem Wirkstoff: Silberphosphatglas.
  • Tests, die von einem von der EU zugelassenen unabhängigen französischen Labor durchgeführt wurden, zeigten, dass 98,6 % des Virus nach einem Zeitraum von zwei Stunden abgetötet waren.
  • Wählen Gilactiv™ verbesserter Schutz.
  • Testergebnisse auf Anfrage erhältlich.
  • Stapelbar mit und ohne Deckel, maximale Stapelhöhe.
  • Innovatives Design für noch mehr Komfort:
    • Abgerundete Ecken und Unterseite für einfache Reinigung.
    • Vertikale Seiten ohne Innenrand verhindern, dass der Teig abdrückt.
      • Die gesamte Oberfläche des Behälters ist nutzbar.
    • Durch den völlig flachen Boden löst sich der Teig leicht, es geht nichts verloren und es bleiben keine Essensreste zurück.
    • Optimierte Seitenverstärkungen ermöglichen die individuelle Gestaltung der Container mit Ihrem Logo.
    • Abgerundete Außenecken gewährleisten eine beschädigungsfreie Arbeitsumgebung.
Spezifikation
Produkttyp Teigbehälter
Material Polyethylen
Farbe Blau
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Form Rechteckig
Volumen (angloamerikanisch) 4 gal.
Volumen (metrisch) 15 l