Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Rechteckiger Teigteiler
Artikelnummer. 17998811
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17998811 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17998811 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G155490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.81 €
    25.67 € / 1 Stück
    Sparen 13.14 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gilactiv™ Der rechteckige Teigteilerbehälter ist mit der exklusiven Sanitized™ Technologie, die die Oberfläche des Behälters vor Viren und Bakterien schützt.
  • Gilactiv™ rechteckiger Teigteilbehälter, behandelt mit der exklusiven Sanitized™ Technologie, die die Oberfläche des Behälters vor Viren und Bakterien schützt.
  • Nachgewiesene antibakterielle und antivirale Wirksamkeit auf der Oberfläche des Behälters (leer oder gefüllt) gegen ein breites Spektrum von Keimen, einschließlich des humanen Coronavirus HCoV-229E.
  • Dieser Artikel enthält ein Biozidprodukt mit dem Wirkstoff: Silberphosphatglas.
  • Tests, die von einem von der EU zugelassenen unabhängigen französischen Labor durchgeführt wurden, zeigten, dass 98,6 % des Virus nach einem Zeitraum von zwei Stunden abgetötet waren.
  • Wählen Gilactiv™ verbesserter Schutz.
    • Testergebnisse auf Anfrage erhältlich.
  • Sehr beständig gegenüber Temperaturschwankungen.
  • Hochflexibel und stoßfest.
  • Kompatibel mit Regalwagen.
Spezifikation
Produkttyp Teigbehälter
Material HDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Farbe Blau
Form Rechteckig