Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 Hämatoxylin
Artikelnummer. 10590139 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 pt.
1 gal.
Typ:
Gill 1 Hämatoxylin
Gill 2 Hämatoxylin
Gill 3 Hämatoxylin
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
10590139 1 gal. Gill 3 Hämatoxylin 1 Stück
10624009 1 pt. Gill 1 Hämatoxylin 4 Stück
11326740 1 gal. Gill 1 Hämatoxylin -
10289688 1 pt. Gill 2 Hämatoxylin 4 Stück
10444939 1 gal. Gill 2 Hämatoxylin 1 Stück
10580139 1 pt. Gill 3 Hämatoxylin 4 Stück
6 options
Artikelnummer. 10590139
Marke: Epredia™ 72611
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 Hämatoxylin ist in drei Intensitäten erhältlich und ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Färbung.
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 Hämatoxylin ist in drei Intensitäten erhältlich und ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Färbung.
Gill Hämatoxyline sind progressive Kernfärbemittel.
  • Gill 1 wird für die Anwendung in der Zytologie empfohlen
  • Gill 2 hat Anwendungen in der Histologie und Zytologie
  • Gill 3 wird in der Histologie verwendet
  • Vorgemischt und gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gill 3 Hämatoxylin
Menge 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: aluminium sulphate,sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic acid