Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 Hämatoxylin
Artikelnummer. p-4530210 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 pt.
1 gal.
Typ:
Gill 1 Hämatoxylin
Gill 2 Hämatoxylin
Gill 3 Hämatoxylin
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
10624009 1 pt. Gill 1 Hämatoxylin 4 Stück
11326740 1 gal. Gill 1 Hämatoxylin -
10289688 1 pt. Gill 2 Hämatoxylin 4 Stück
10444939 1 gal. Gill 2 Hämatoxylin 1 Stück
10580139 1 pt. Gill 3 Hämatoxylin 4 Stück
10590139 1 gal. Gill 3 Hämatoxylin 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10624009
Marke: Epredia™ 72404
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 Hämatoxylin ist in drei Intensitäten erhältlich und ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Färbung.
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 Hämatoxylin ist in drei Intensitäten erhältlich und ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Färbung.
Gill Hämatoxyline sind progressive Kernfärbemittel.
  • Gill 1 wird für die Anwendung in der Zytologie empfohlen
  • Gill 2 hat Anwendungen in der Histologie und Zytologie
  • Gill 3 wird in der Histologie verwendet
  • Vorgemischt und gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gill 1 Hämatoxylin
Menge 1 pt.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: aluminium sulphate octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol,diazolidinyl urea,