Learn More
Masterflex™ X25 LUER M NYLON 1,6MM
Artikelnummer. 12605750
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Luer-Stecker (männlich) x 1/16 in. Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12605750 Luer-Stecker (männlich) x 1/16 in. Schlauchanschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12605750 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 4550522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.05 €
    18.26 € / 25 Stück
    Sparen 0.79 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 08-02-2027
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit Luer-Stecker (männlich) x 1/16 in. Schlauchanschluss
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Luer-Fitting (männlich)