Learn More
Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH SPE-Säulen aus Polypropylen
Artikelnummer. 12801071 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12801071
Marke: Macherey-Nagel™ 730073ASP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für automatisierte Systeme oder Vakuumkammern
  • Automatisierte Systeme oder CHROMABOND™ Vakuumkammern
  • Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
  • Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
  • Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
  • Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500mg
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Enthält Kappe