Beschreibung
- Farbkodierte Gestelle zur Kennzeichnung von Spitzenmodellen und PIPETMAN Modellkompatibilität
- Erhältlich in autoklavierbarer oder Gamma-sterilisierter Ausführung
- Passend für PIPETMAX (spezielle validierte Spitzen für die Verwendung mit 384-Well Platten)
- 10 einzeln eingeschweißte Gestelle mit je 96 Spitzen
- Gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 bis 300 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Modell | D300; Standard |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,87 in. |
| Länge (metrisch) | 5,1 cm |
| Reinigungsnachweise | DNA-frei, RNA-frei, RNAse-frei, DNAse-frei ATP frei, endotoxinfrei |
| Format | Blister-Nachfüllpackung |
| Mehr anzeigen |