Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Festpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15154165 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1.000 μl
5.000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Purpur
Rot
Modell:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Modell unitSize
15154165 20 μl Gelb F20L 1 Stück
15114165 1 μl Rot F1L 1 Stück
15124165 2 μl Rot F2L 1 Stück
15134165 5 μl Rot F5L 1 Stück
15144165 10 μl Rot F10L 1 Stück
15184165 100 μl Gelb F100L 1 Stück
15194165 200 μl Gelb F200L 1 Stück
15164165 25 μl Gelb F25L 1 Stück
15174165 50 μl Gelb F50L 1 Stück
15104175 250 μl Grün F250L 1 Stück
15114175 300 μl Blau F300L 1 Stück
15134175 1.000 μl Blau F1000L 1 Stück
15124175 400 μl Blau F400L 1 Stück
15154175 5.000 μl Purpur F5000L 1 Stück
15144175 500 μl Blau F500L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15154165 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. FA10021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PIPETMAN L Fixpipetten bieten das gleiche komfortable, leichte Design wie die Modelle mit variablem Volumen, jedoch kann das Volumen niemals versehentlich verändert werden, was sie zur idealen Wahl für die klinische Diagnostik, die Qualitätskontrolle und alle routinemäßigen Testanwendungen macht.
  • Verbessertes Griffdesign für intensive Anwender mit geringerem Gewicht und größerem Haken.
  • Der graduierte Deckel kann von den Anwendern im Labor für dichte und viskose Flüssigkeiten neu eingestellt werden (nach der Neueinstellung kann das neue Volumen nicht versehentlich geändert werden).
  • Der untere Teil des Druckknopfes ist blau eingefärbt, wodurch er leicht als Modell mit fester Lautstärke zu erkennen ist.
  • Für einen bequemen Zugang zu den wartungsrelevanten Teilen ist die Pipette mit folgenden Merkmalen ausgestattet: Gilson Magazinauswerfer.
  • 2D-Identifikationscode zur einfachen Rückverfolgbarkeit.
  • Die Tracking-Funktion umfasst die Produktreferenznummer, das Herstellungsdatum, die Seriennummer und das Nennvolumen.
  • Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655, CE, GLP
Kompatible Spitzen D200, DF30 Spitze
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Abgabegeschwindigkeit Anleitung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit D-200, DF30 Spitze
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell F20L
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Pipetman
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 20 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) D200, DF30 Spitze
Enthält Klemmenabwurf aus Kunststoff
Menge 1
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (metrisch) 10.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,48 in.
Breite (metrisch) 31.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,46 in.
Höhe (metrisch) 3.7 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,43 lb.
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität