Learn More
Gilson™ PIPETMAN M Einkanalpipetten
Artikelnummer. 15530500 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
P100M
P10M
P200M
P20M
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
5 bis 100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Pipettenspitze
D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST Pipettenspitze
D200, D300, DF200ST, DF300ST Pipettenspitze
D200, DF30ST Pipettenspitze
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15530500 P10M 0,5 bis 10 μl D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Pipettenspitze 1 Stück
15540500 P20M 2 bis 20 μl D200, DF30ST Pipettenspitze 1 Stück
15540490 P100M 5 bis 100 μl D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST Pipettenspitze 1 Stück
15550500 P200M 20 bis 200 μl D200, D300, DF200ST, DF300ST Pipettenspitze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15530500 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F81022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vollständig motorisierte, leichte Pipette, die den Kraftaufwand beim Pipettieren praktisch eliminiert und dabei Überlastungssyndrome (RSI) bei Anwendern minimiert.
Ergonomische Pipettierlösung mit GLP-Funktionen, die jedes Labor benötigt
  • Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
  • Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
  • Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
  • Servicealarm-Erinnerungen
  • Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
  • Vier wichtige Pipettiermodi – Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren –, um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
  • Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Pipette Tip
Modell P10M
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Pipetman M
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Pipettenspitze
Enthält Vollmotorisierter Kolben, farbcodierter Druckknopf, universeller Spitzenhalter