Beschreibung
- Optimierte Geometrie und reines Polypropylen sorgen für vollständige Dispensierung und gleichbleibende Ergebnisse.
- Garantierte Präzision und Genauigkeit
- Kein Kontaminationsrisiko: Die Spitzen werden im Reinraum gefertigt.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung: Indikatorpunkte auf Gilson Produkten wechseln bei der Sterilisation irreversibel die Farbe.
- Garantiert frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
- Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Modell | DF200ST |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,71 in. |
| Länge (metrisch) | 5,1 cm |
| Reinigungsnachweise | DNA-frei, RNA-frei, RNAse-frei, DNAse-frei ATP frei, endotoxinfrei |
| Format | Racks |
| Mehr anzeigen |