Learn More
Gingerenon A, TRC
Artikelnummer. 30240905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240905 100 mg 100 Milligramm
30240805 50 mg 50 Milligramm
30240517 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG387500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128700-97-0
Summenformel C21H24O5
Molekulargewicht (g/mol) 356.41
Synonym (4E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one, (E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one;
IUPAC-Name (E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hept-4-en-3-one
SMILES COc1cc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gingerenone A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O5/c1-25-20-13-15(8-11-18(20)23)5-3-4-6-17(22)10-7-16-9-12-19(24)21(14-16)26-2/h4,6,8-9,11-14,23-24H,3,5,7,10H2,1-2H3/b6-4+
Formelmasse 356.1624
Reinheit (%) >95%