missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This gene encodes a protein subunit of the GINS heterotetrameric complex, which is essential for the initiation of DNA replication and replisome progression in eukaryotes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GINS3 |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.19 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | GINS3 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9BRX5, Q9CY94 |
| Gen-Alias | GINS complex subunit 3, GINS3, PSF3 |
| Gensymbole | GINS3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?