missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GINS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16874914 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874914 20 μL 20 Mikroliter
16864914 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16874914

Marke: Proteintech 156511AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein subunit of the GINS heterotetrameric complex, which is essential for the initiation of DNA replication and replisome progression in eukaryotes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.

Spezifikation

Antigen GINS3
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen GINS3
Gen-Zugriffsnummer Q9BRX5, Q9CY94
Gen-Alias GINS complex subunit 3, GINS3, PSF3
Gensymbole GINS3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen GINS3 Fusion Protein Ag8247
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64785, 78833
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.