missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ginsenoside Rb1, MedChemExpress
Beschreibung
Ginsenoside Rb1, a main constituent of the root of Panax ginseng, inhibits Na+, K+-ATPase activity with an IC50 of 6.3±1.0 μM. Ginsenoside also inhibits IRAK-1 activation and phosphorylation of NF-κB p65 .
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ginsenoside Rb1 |
| CAS | 41753-43-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C54H92O23 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Gypenoside III |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (90.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO)([H])CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1109.29 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?