Learn More
Ginsenoside Rb2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451278 5 mg -
16448838 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451278 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.
Ginsenoside Rb2 is one of the main bioactive components of ginseng extracts. Rb2 can upregulate GPR120 gene expression. Ginsenoside Rb2 has antiviral effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginsenoside Rb2
Physikalische Form Solid
CAS 11021-13-9
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C53H90O22
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Ginsenoside C
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (92.66 mM) ∣DMSO : 9.5 mg/mL (8.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO[C@H](OC[C@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O)([H])CC6)C
Molekulargewicht (g/mol) 1079.27
Formelmasse 1079.27
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research