Learn More
Ginsenoside Rc, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471278 5 mg 5 Milligramm
16468838 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471278 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0042
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ginsenoside Rc, one of major Ginsenosides from Panax ginseng, enhances GABA receptorA (GABAA)-mediated ion channel currents (IGABA). Ginsenoside Rc inhibits the expression of TNF-α and IL-1β.
Ginsenoside Rc, one of major Ginsenosides from Panax ginseng, enhances GABA receptorA (GABAA)-mediated ion channel currents (IGABA). Ginsenoside Rc inhibits the expression of TNF-α and IL-1β.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginsenoside Rc
CAS 11021-14-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C53H90O22
Menge 5 mg
Synonym Panaxoside Rc
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@](CC/C=C(C)/C)([C@]1([H])[C@]([C@H](O)C[C@@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@]2(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C4(C)C)([H])[C@@]3(C)CC1)O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
Molekulargewicht (g/mol) 1079.27
Formelmasse 1079.27
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease