Learn More
Ginsenoside Rh3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16431458 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431458 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0606
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ginsenoside Rh3 is a bacterial metabolite of Ginsenoside Rg5. Ginsenoside Rh3 treatment in human retinal cells induces Nrf2 activation.
Ginsenoside Rh3 is a bacterial metabolite of Ginsenoside Rg5. Ginsenoside Rh3 treatment in human retinal cells induces Nrf2 activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginsenoside Rh3
CAS 105558-26-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H60O7
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.67 mg/mL (11.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@H](/C(C)=C\C/C=C(C)/C)CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C
Molekulargewicht (g/mol) 604.86
Formelmasse 604.86
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation