Learn More
Thermo Scientific™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated)
Artikelnummer. 11953932
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11953932
Marke: Thermo Scientific™ CM0523B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Selectively enrich Staphylococcus aureus from foodstuffs with this easy-to-read medium.
Selectively enrich Staphylococcus aureus from food and feedstuffs when following ISO 6888-3:2003 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated) when used with sterile solution of Potassium tellurite (SR0030). Mannitol and sodium pyruvate in the medium act as growth stimulants for staphylococci and aid detection of the organisms when present in small numbers1.
The growth of Gram-negative lactose-fermenting bacilli is inhibited by lithium chloride and Gram-positive bacilli are inhibited by potassium tellurite in combination with glycine.
Die Giolitti-Cantoni-Bouillon ist eine anaerobe Anreicherungsbouillon für Staphylococcus aureus in Lebensmittelproben.
  • Selektiv: Lithiumchlorid hemmt gramnegative Bazillen, während Kaliumtellurit in Kombination mit Glycin andere grampositive Organismen als Staphylokokken hemmt.
  • Leicht ablesbar: Das Vorhandensein von Koagulase-positiven Staphylokokken wird durch die Reduktion von Tellurit angezeigt, was zu einer Schwärzung der Lösung oder einem schwarzen Niederschlag führt.
Die Giolitti-Cantoni-Bouillon wird für den Nachweis von Staphylococcus aureus in getrockneter Milch für Säuglinge und anderer Säuglingsnahrung empfohlen, in denen der Organismus in 1 g Untersuchungsmaterial nicht vorhanden sein darf2.
Das Nährmedium eignet sich für die Untersuchung von Fleisch und Fleischprodukten3. Zu diesem Zweck muss die Konzentration des Kaliumtellurits auf 0,35 % reduziert werden, und es wird empfohlen, das Gewicht der Testprobe auf 0,1 bis 0,01 g zu reduzieren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
Beschreibung Giolitti-Cantoni Broth
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 9,2 l Medium
For Laboratory Use Only