missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated)

Artikelnummer. p-10714000
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11953932

Marke: Thermo Scientific™ CM0523B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selectively enrich Staphylococcus aureus from foodstuffs with this easy-to-read medium.

Selectively enrich Staphylococcus aureus from food and feedstuffs when following ISO 6888-3:2003 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated) when used with sterile solution of Potassium tellurite (SR0030). Mannitol and sodium pyruvate in the medium act as growth stimulants for staphylococci and aid detection of the organisms when present in small numbers1.

The growth of Gram-negative lactose-fermenting bacilli is inhibited by lithium chloride and Gram-positive bacilli are inhibited by potassium tellurite in combination with glycine.

Die Giolitti-Cantoni-Bouillon ist eine anaerobe Anreicherungsbouillon für Staphylococcus aureus in Lebensmittelproben.

  • Selektiv: Lithiumchlorid hemmt gramnegative Bazillen, während Kaliumtellurit in Kombination mit Glycin andere grampositive Organismen als Staphylokokken hemmt.
  • Leicht ablesbar: Das Vorhandensein von Koagulase-positiven Staphylokokken wird durch die Reduktion von Tellurit angezeigt, was zu einer Schwärzung der Lösung oder einem schwarzen Niederschlag führt.

Die Giolitti-Cantoni-Bouillon wird für den Nachweis von Staphylococcus aureus in getrockneter Milch für Säuglinge und anderer Säuglingsnahrung empfohlen, in denen der Organismus in 1 g Untersuchungsmaterial nicht vorhanden sein darf2.

Das Nährmedium eignet sich für die Untersuchung von Fleisch und Fleischprodukten3. Zu diesem Zweck muss die Konzentration des Kaliumtellurits auf 0,35 % reduziert werden, und es wird empfohlen, das Gewicht der Testprobe auf 0,1 bis 0,01 g zu reduzieren.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Industrienormen: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
Beschreibung Giolitti-Cantoni Broth
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 9,2 l Medium

For Laboratory Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt