Learn More
Girard Reagenz T, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326750 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10326750 50 g 50 Gramm
10616534 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326750 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 119870500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-46-6 | C5H14ClN3O | 167.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-46-6
Summenformel C5H14ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 167.64
MDL-Nummer MFCD00012009
InChI-Schlüssel YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
PubChem CID 67156
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Girard's Reagent T
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Merck Index 15, 4465
IUPAC-Name [(hydrazinecarbonyl)methyl]trimethylazanium chloride
Formelmasse 167.64
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Girard''s Reagent T
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride