Learn More
Invitrogen™ Girentuximab Recombinant Monoclonal Antibody
Product Code. 30283729
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Unit Size:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
30283729 1 mg 1 Milligramm
30284656 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Product Code. 30283729
Brand: Invitrogen™ MA558464
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Girentuximab is a monoclonal chimeric (mouse/human) antibody directed against carbonic anhydrase IX, an antigen expressed in 95% of clear cell renal cell carcinomas (RCC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Girentuximab Chimeric
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias cG250; WX-G250
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1