missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GITR Ligand Rat anti-Mouse, Brilliant Violet 711, Clone: MIH44, BD Optibuild™

Artikelnummer. 15827609
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15827609 50 μg 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15827609

Marke: BD Biosciences 742579

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

The MIH44 monoclonal antibody specifically binds to Glucocorticoid-induced TNF-related Ligand (GITR Ligand). The GITR Ligand protein is encoded by the Tnfsf18 /( Tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 /) gene. The GITR Ligand is a type II transmembrane protein that is expressed on endothelial cells and antigen presenting cells, including B cells, macrophage and dendritic cells. The GITR Ligand reportedly costimulates T cell activation and reverses CD4+CD25+ Treg cell-mediated suppression by interaction with its cognate receptor, GITR that is expressed by these cells.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 with an Ex Max of 405nm and an acceptor dye with an Em Max at 711nm. BD Horizon BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination. BV711 is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 and an acceptor dye with an emission maximum at 711 nm. This dye offers a very bright choice for the violet laser. Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy5.5 detectors. BV711 will also have moderate spillover into the BD Horizon Brilliant™ Violet 786 detector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GITR Ligand
Klassifikation Monoclonal
Klon MIH44
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 711
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias Tnfsf18, Gitrl,Glucocorticoid-induced-tumor necrosis factor receptor ligand
Wirtsspezies Rat
Immunogen GITRL/GFP-transfected L cells
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.