missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GITR/TNFRSF18 Antibody (CL7787) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21159AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GITR/TNFRSF18 Monoclonal antibody specifically detects GITR/TNFRSF18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| GITR/TNFRSF18 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Activation-inducible TNFR family receptor, AITRTNF receptor superfamily activation-inducible protein, CD357 antigen, GITR-D, GITRtumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y5U5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 8784 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| CL7787 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?