missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GITR/TNFRSF18 Antibody (CL7787) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21159B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GITR/TNFRSF18 Monoclonal antibody specifically detects GITR/TNFRSF18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| GITR/TNFRSF18 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Activation-inducible TNFR family receptor, AITRTNF receptor superfamily activation-inducible protein, CD357 antigen, GITR-D, GITRtumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y5U5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 8784 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| CL7787 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur