Learn More
GK2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200110208 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30232078 100 μL 100 Mikroliter
30231955 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30232078
Marke: Novus Biologicals NBP335751100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
GK2 Polyclonal antibody specifically detects GK2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GK2
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias EC 2.7.1.30, GK 2, GKP2, GKTAATP:glycerol 3-phosphotransferase 2, Glycerokinase 2, glycerol kinase 2, glycerol kinase pseudogene 2, glycerol kinase testis specific 2, Glycerol kinase, testis specific 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human GK2 (NP_149991.2).,, Sequence:, MAAPKTAAVGPLVGAVVQGTNSTRFLVFNSKTAELLSHHKVELTQEFPKEGWVEQDPKEILQSVYECIARTCEKLDELNIDISNIKAVGVSNQRETTVIWDKLTGEPLYNAVVWLDLRTQTTVEDLSKKIPGNSNFVKSKTGLPLSTYFS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2712
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG