Learn More
GKI-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16493058 10 mg
16445797 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16493058 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100521
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GKI-1 is a Greatwall (GWL) kinase inhibitor with IC50s of 4.9 and 2.5 μM against hGWLFL and hGWL-KinDom, respectively. GKI-1 robustly inhibits ROCK1 with an IC50 of 11 μM, but only weakly affected PKA.
GKI-1 is a Greatwall (GWL) kinase inhibitor with IC50s of 4.9 and 2.5 μM against hGWLFL and hGWL-KinDom, respectively. GKI-1 robustly inhibits ROCK1 with an IC50 of 11 μM, but only weakly affected PKA.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GKI-1
Physikalische Form Solid
CAS 2444764-03-6
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12ClN3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (741.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1NC2=CC(C3=CNN=C3)=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 269.73
Formelmasse 269.73
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research