Spezifikation
| Typ | Allzweck-Kühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 583 l |
| Temperaturbereich | 1 °C bis 15 °C |
| Kältemittel | R 600a |
| Ausführung der Tür | SwingLine |
| Scharnierseite | Rechts |
| Einschübe | 6 |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 60 kg |
| Schrankmaterial | Kunststoff |
| Display | Digital |
| Mehr anzeigen |