Learn More
Liebherr™ GKv Serie ProfiLine GN 2/1 Kühlgeräte, 1 bis 15 °C
Artikelnummer. 12044068 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
569 l (netto)
Farbe:
Edelstahl
Rollen:
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Capacity (Metric) Refrigerator Farbe Rollen unitSize
12044068 569 l (netto) Edelstahl Nein 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12044068
Marke: Liebherr™ GKV 6160
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bietet große Netzkapazität in einem kompakten Design. Liebherr™ GKv Serie ProfiLine GN 2/1 Kühlschränke für 1 bis 15 °C verfügen über eine lüfterunterstützte dynamische Kühlung mit einer wartungsarmen Kunststoffauskleidung, einem zugänglichen Kondensator an der Rückseite und präzisen elektronischen Steuerungen für ein robustes, zuverlässiges Gerät.
  • Forcierte Luftumwälzung mittels Ventilator-Kühlung: Hocheffiziente Lüfter sorgen für ein schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Artikel und halten eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum aufrecht
  • Geformter Polystyrol-Innenraum: Lebensmittelsicherer, handelsüblicher Kunststoff ist geruchlos, robust, langlebig und dank der großzügig abgerundeten Ecken einfach zu reinigen
  • Leicht zugänglicher Kondensator an der Rückseite: Macht das Auswechseln oder Reinigen des Filters überflüssig
  • Temperaturalarm: Zeigt mit akustischen und visuellen Signalen an, ob die unteren oder oberen Grenzwerte überschritten wurden
  • Digitalanzeige mit elektronischer Steuerung: Das externe Display ist leicht zu sehen und zu bedienen und verfügt über eine robuste Folientastatur, die leicht zu reinigen ist
  • Höhenverstellbare Füße: Bietet einen großzügigen Bodenabstand für einfache und bequeme tägliche Reinigung
  • SwingLine Tür mit integriertem Griff in voller Länge: Ergonomische Türen bleiben für einfaches Be- und Entladen bei 90° offen und schließen sich automatisch bei weniger als 60°
  • Leistungsstarkes Kühlsystem: Die hochwertigen Komponenten reduzieren den Energieverbrauch und dadurch die Betriebskosten
  • Umweltfreundliches Kühlmittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
Capacity (Metric) Refrigerator 569 l (netto)
Temperaturbereich (Kühlschrank) 1 °C bis 15 °C
Ausführung der Tür SwingLine mit Slimline Griff
No. of Doors 1
Door Material Stahl
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Einschübe 6 (5 einstellbar), Raster
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 60 kg
Abtauen Automatisch
Kältemittel R 600a
Oberflächenbehandlung außen Edelstahl
Innen Kunststoffformteil
Display Digital
Rollen Nein
Farbe Edelstahl
Kondensatortyp Rückseite
Regelungsart Elektronisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Gastronorm GN 2/1 Bleche, 65 x 53 cm
Enthält Höhenverstellbare Füße, Temperaturalarm
Abmessungen (T x B x H) innen 65 x 58.1 x 151 cm (L x T x H)
Abmessungen (L x B x H) außen 75 x 75 x 186.4 cm (L x T x H)
Energieverbrauch 1.2 kWh/24 h
Stromstärke 1.0 A
Spannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 150 W
Versandgewicht (metrisch) 93 kg
Gewicht (metrisch) 86 kg