Learn More
BOLA GL Ball Valves
Artikelnummer. p-200109976
Click to view available options
Höhe (metrisch):
65 mm
68 mm
74 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10237311
Marke: BOLA E66420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GL Ball Valves Type: 2 way, straight bore, cap and grip made of PPS
  • Two-way valve with straight bore and two connections with GL thread or three-way valve with L-shaped bore and three connections with GL thread.
  • Ball-shaped stopcock plug for excellent tightness, free-moving stop valve.
  • Suitable for pressure up to max. 12 bar, or for vacuum. Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Gesamtlänge (metrisch) 80 mm
Breite (metrisch) 44 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Farbe White