Learn More
BOLA GL Funnels
Artikelnummer. 13538360
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13538360
Marke: BOLA D73922
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GL Funnels Screw cap GL 32 made of PPS and leading-in pipe 20 x 17 mm
  • Funnels with a capacity of approx.
  • 100 mL made of borosilicate glass.
  • Inlet tube made of PTFE, connection with ground Joint as insertion for reaction vessels with ground joint sockets.
  • The outlet tube has a length of approx. 64 mm on the lower side.
  • The glass funnel can be fixed in any position.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 20 x 17 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Autoklavierbar Autoclavable
Verbindungsnummer 29/32 NS