Learn More
BOLA GL-Screw-in Tube Fittings
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
6,5 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Straight tube fitting made of PTFE, with one screw-in thread (G thread). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Schlauchgröße | 19 mm |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |